主要文件
Z556629
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
dual adjustment, size L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
尺寸
L
描述
3-prong
長度 × 直徑
127 mm × 11 mm , arm
顎容量
0-103 mm
尖叉寬度
29 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)