主要文件
Z556572
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size S
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
尺寸
S
描述
3-prong
長度 × 直徑
102 mm × 8 mm , arm
顎容量
0-23 mm
尖叉寬度
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)