主要文件
Z553972
Sigma-Aldrich
精密密封®橡胶胶垫
white, 19/22 joints
别名:
橡胶隔垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
材料
natural rubber septa
用途
19/22 joints
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
推荐用于有机化学品和溶剂、压力应用和插管技术的选择:
精密密封胶垫专为满足化学应用的严格要求而设计。
  • 精确配合:精密密封胶垫有一个更长的锥形插头,可牢固地固定在玻璃接头或管内部,提供比标准套筒塞大 50% 到 80%的密封表面。精密密封胶垫的内部密封设计可最大限度地减少化学和溶剂蒸气从接头到套管的迁移,其可能会造成膨胀、泄漏或因暴露而失效。橡胶的表面纹理类似于磨砂玻璃接头的表面纹理,一旦放好就能防止移动。
  • 无污染:精密密封天然橡胶在溶剂可萃取物中较低:1.9% 与标准套筒塞相比:5-6%。精密密封橡胶的密度更高,可最大限度地减少溶剂降解的影响。它们由单一的、经认证批次制造,具有绝对的一致性。
  • 安全性和性能:在插管期间或在压力下时,胶垫不得滑过接头或弹出。推动精密密封胶垫,实际上会使锥形插头变紧,以防止移动。用于玻璃器皿接头的胶垫尺寸的柔性套管是厚壁、超大尺寸的,以使玻璃接头上的折叠更安全。密封是由接头内的锥形塞而不是柔性套管造成的。
典型规格结果:
压缩恢复 - 优秀
自封闭 - 优秀
力量 - 优秀
穿刺靶区 - 比标准胶垫高 40%
热上限 - 85°C
可萃取物(己烷) - 1.9%
挥发性物质 - 0.19%
灰分含量 - 0.24%
橡胶成分:
标准橡胶编号 1、促进剂、氧化剂、硬树脂酸、抗酸、石灰碳酸盐、染料剂。
天然橡胶胶垫存储说明:将胶垫存放在没有阳光的地方的封闭袋中以延缓喷霜,这是在橡胶表面上形成白色薄膜。 喷霜是一个自然过程,不会影响性能。 使用前清洗或擦拭可见的喷霜。
安全建议:在插管期间,以及涉及压力的应用中,必须使用缠绕带或类似装置将精密密封柔性套管固定到玻璃接头上。不要单独依靠套管来固定胶垫。此规则适用于用于关键应用的所有类型的橡胶胶垫。
法律資訊
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z553972-100EA4061837636196
Z553972-10EA4061837636202