主要文件
Z551775
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 18 thread
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
male joint: ST/NS29/42
接頭
GL 18 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z551775-1EA4061832118420