主要文件
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102406
NACRES:
NB.79
AC/DC 輸入
110 V (AC)
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Chemat KW-4AH-115
Chemat
存貨情形
not available in EU
溫度測量範圍
120-660 °F, resolution: 1 °C
參數
50-350 °C temp. range
寬度 × 長度
6 in. × 6 in.
顏色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)