Key Documents
Z550515
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
容量
140 mL
盤直徑
65 mm
閥桿直徑
15 mm
孔徑
10-20 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)