主要文件
Z549673
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
male joint: ST/NS14/20
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z549673-1EA4061832118109