主要文件
Z532177
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.79
特點
positions 4
長度
400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)