主要文件
Z532150
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.79
特點
positions 5
長度
500 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)