主要文件
Z529508
Coors porcelain mortar
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101702
NACRES:
NB.35
材料
porcelain
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 66328
容量
1200 mL
頂端外徑 × 高度
180 mm × 110 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z529508-1EA4061833569825
Z529532-1EA4061833353035