主要文件
Z517429
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS29/32
外徑
42 mm
總高度
410 mm
表面積
610 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)