主要文件
Z516236
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 29/32, thermometer joint: ST/NS 10/30
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS29/32
側臂長度
225 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)