Merck
Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
别名:
45550-15
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.11
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Kimble® 45550-15
Kimble®
技術
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)