主要文件
Z509272
观察镜
O.D. 200 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
concave
soda-lime glass
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
凹形、透明退火钠钙玻璃,具有火抛光边缘。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)