主要文件
Z506567
Perfektum® three-way stainless steel stopcock
male Luer lock to female Luer to side female Luer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122000
NACRES:
NB.03
製造商/商標名
Cadence Science 6011SS
一般說明
Made from corrosion-resistant 303 stainless steel.
法律資訊
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z506567-1EA4061826729854