主要文件
Z503681
Sigma-Aldrich
Thermometer rack
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
特點
Holds 25 x thermometers
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18981-0001
長度 × 寬度 × 高度
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
相关类别
一般說明
Holds 25 thermometers. Steam autoclavable (121°C). Top plate hole is diameter 5/16 in.,
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)