主要文件
Z421960
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
别名:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
接合處
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (2)
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
12,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)