主要文件
Z416436
Supelco
EZSafe® 柱色谱组件
capacity 2,000 mL, With fritted disc (porosity C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些色谱柱是经过改进的低压色谱柱(最大压力 7psig),带有不易破损的 PTFE 接头和螺纹连接,更为安全经济。
  • 由于阀门和暴露在外的滴头为全 PTFE 材质的,从而消除了底部尖端破损的可能性
  • GL-45 螺纹接头确保了连接的稳妥可靠
  • 排除了 PTFE 和玻璃塞冻结的可能
  • 无需使用油脂
  • 选择标准色谱柱或带有过滤板的色谱柱
随附的配件包括底部 PTFE 阀门组件、GL-45 盖和流量控制器。溶剂瓶和 GL-45 接头需要单独购买。
法律資訊
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)