主要文件
Z411833
Acid neutralization traps for Welch® pumps
For Models 1402N and 1376N
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105101
NACRES:
NB.79
特點
For Models 1402N and 1376N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
includes replacement element 1420E-01
法律資訊
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)