主要文件
Z409081
玛瑙研钵和研杵
Deep form, O.D. 100 mm
别名:
Mortar and Pestle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
材料
agate
直徑
35 mm
內徑
80 mm
外徑
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由天然玛瑙制成,具有高度抛光的研磨表面。非常适合制备实验室样品和高纯度粉末。玛瑙材料是一种特殊的硅酸盐,主要成分为SiO2。它耐洗涤剂。可耐受最高达350°C的高温。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)