主要文件
Z403628
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
RH 3 Strap clamp for dispersers, 1/cs
别名:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.76
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 0003008600
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For securing vessels against walls or for synchronizing rotation during stirring or dispersing
  • For stand diameter: 9-16mm
  • For vessel diameter: 40-300mm
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)