主要文件
Z403563
IKA® supports for stirring hot plates
H 16 V vertical support rod, stainless steel, threads into top of stirrer base, 1/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.76
材料
stainless steel
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 0001545100
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Stainless steel support rod for all magnetic stirrers with M 10 threaded bushing.
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z403563-1EA4061826729625