主要文件
Z322199
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 24/29
别名:
MF10/3B/SC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/29
製造商/商標名
Quickfit MF 10/3B/SC
存貨情形
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)