Key Documents
Z320226
PTFE washer for Quickfit® cone/screw thread adapter
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
别名:
QW24/6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
特點
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
製造商/商標名
Quickfit
存貨情形
not available in USA and Canada
接頭
24 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited