Z320196
别名:
QW13/6
1 of 10
Sigma-Aldrich
D0632
DL-二硫苏糖醇
Supelco
65365
(S)-(+)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯
Z281239
Anti-static brush
23207
节省空间型存放架
65363
(R)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯
Millipore
HNCSMAG-35K
MILLIPLEX® Human Circadian/Stress Magnetic Bead Panel - Multiplex Assay
1.00390
TLC硅胶60G F₂₅₄ 25 玻璃板 20 x 20 cm
Z281387
Basic laboratory brush kit
23201
1.05721
TLC板,硅胶60
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Quickfit
not available in USA and Canada
13 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。