主要文件
Z319945
Büchi® model B-585 distillation flask
Middle position ball flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Büchi 037106
容量
20 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use with B-580 & B-585 ovens.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z319945-1EA4061832771045