主要文件
Z309036
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
别名:
ST7/3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
接合處
joint: ST/NS24/29
製造商/商標名
Quickfit ST 7/30
存貨情形
not available in USA and Canada
刀片寬度
76 mm
軸直徑
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)