推荐产品
接合處
joint: ST/NS29/32
製造商/商標名
Quickfit CF 5/4
存貨情形
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z304808-1EA | 4061832830261 |