主要文件
Z303771
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 6,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
别名:
FR6L/7S/44P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
接合處
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS29/32
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Quickfit FR6L/7S/44P
存貨情形
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
高度
300 mm
容量
6,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)