主要文件
Z302856
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
别名:
FR1L/4S
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
接合處
joint: ST/NS29/32
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Quickfit FR1L/4S
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Short neck with ground-glass joint.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z302856-1EA4061832829159