主要文件
Z301329
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 24/29
别名:
RA9/33
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS24/29
製造商/商標名
Quickfit RA 9/33
存貨情形
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)