主要文件
Z285072
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O extension support
for flask size, 250 ‑ 300 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102405
NACRES:
NB.76
材料
steel
特點
for flask size 250 ‑ 300 mL
製造商/商標名
Glas-Col 100E0525
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The steel support rings with fabric strap basket hold spherical and hemispherical mantles. Attach to lattice systems or ring stands.
法律資訊
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z285072-1EA4061832809847