主要文件
Z284726
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 6 mL, tube L 65 mm, thread size 18-415
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
fritted
製造商/商標名
Aldrich
容量
6 mL
螺紋尺寸
18-415
管長度
65 mm
孔徑
25—50 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
更換零件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)