主要文件
Z281999
Coors alumina mortar
O.D. × H 50 mm × 26 mm, capacity 7 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101702
NACRES:
NB.35
材料
alumina
製造商/商標名
Coorstek 60358
外徑 × 高度
50 mm × 26 mm
容量
7 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z281999-1EA4061833309094
Z282049-1EA4061833309117