主要文件
Z263168
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
别名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
蓋帽尺寸
53-400
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
with cap
with cap
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
WHEATON® W216943
容量
16 oz (500 mL)
直徑× 高度
80 mm × 146 mm
顏色
amber
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)