主要文件
Z256250
Supelco
Wheaton 带橡胶衬里瓶盖的样品瓶
clear glass vial (white marking area), volume 4 mL, thread for 13-425
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial (white marking area)
styrene-butadiene liner
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 144 ea
外徑 × 高度
15 mm × 45 mm
容積
4 mL
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
具有白色标识区
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab-File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
法律資訊
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)