Key Documents
Z256013
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/2 in. × 1 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
描述
heavy wall
包裝
pkg of 10 feet
管材內徑 × 外徑
1/2 in. × 1 1/4 in.
牆體尺寸
3/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)