主要文件
Z254304
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
尺寸
6
包裝
pkg of 12 ea
高度 × 厚度
40 mm × 4.5 mm
底內徑 × 外徑
45 mm × 36 mm
頂端外徑 × 內徑
69 mm × 60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)