主要文件
Z248460
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple K, single-element
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.76
製造商/商標名
J-Kem
長度
10 ft
3.05 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
法律資訊
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z248460-1EA4061833308691