Merck
所有图片(4)
主要文件
Z246581
Nickel crucible
low form, capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
容量
250 mL
直徑× 高度
82 mm × 60 mm
厚度
0.035 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)