主要文件
Z232998
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 50 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
接合處
Joints neck (34)
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pack of 10
製造商/商標名
DURAN® 212261705
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
85 mm
容量
50 mL
培養瓶外徑
51 mm
頸外徑
34 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
其他說明
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)