主要文件
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
頸螺紋尺寸
GL 32
接合處
joint neck GL32
無菌
non-sterile
特點
closure type Screw cap
with cap
包裝
pack of 10
製造商/商標名
DURAN® 218033653
存貨情形
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
高度 × 外徑
145 mm × 85 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Graduated and complete with screw cap. Caps will withstand autoclaving temperatures. Manufactured from Duran borosilicate glass 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
其他說明
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)