主要文件
Z232718
Duran® filtering flask
capacity 2,000 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
接合處
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
無菌
non-sterile
包裝
case of 1
製造商/商標名
DURAN® 212016308
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
265 mm
容量
2,000 mL
培養瓶外徑
166 mm
軟管倒鈎直徑
11 mm , for tube connection
頸內徑
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z232718-1EA4061832798684