主要文件
Z232637
Duran ® 烧结圆片过滤器漏斗
capacity 1,000 mL, nominal max pore size 10-16 μm
别名:
258524403
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
1,000 mL
盤直徑
120 mm
孔徑
10-16 μm nominal max pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
特别适用于过滤器纸会被过滤材料侵蚀的地方。
烧结圆盘,最大孔径在 40-100 μm 范围内,常用于准备工作和汞过滤,16~40μm 圆盘用于中等沉淀物的分析工作, 10-16μm 用于细小沉淀。1.0~1.6 μm 圆盘用于生物溶液的超细过滤,因为它们可以去除液体中的细菌,如果加热这些细菌会分解。
Duran 过滤器漏斗的孔隙率图:
2 级:40-100μm 标称最大孔径
3 级:16-40μm 标称最大孔径
4 级:10-16μm 标称最大孔径
5 级:1.0-1.6μm 标称最大孔径
特點和優勢
• Manufactured from 3.3. expansion borosilicate glass• Funnels have an integral sintered glass filtration disc• Comprehensive range of funnel sizes and sinter porosities (grades) are available• The use of filter paper is not required• Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid• Filter funnels can be used with a filtering flask via a conical rubber seal (GUKO)• Fired-on, highly durable white print
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)