主要文件
Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
别名:
213415401
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
描述
use paper diam. 110 mm
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
1,000 mL
板直徑
120 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)