一般說明
可重复使用的无盖或倾倒环瓶子,用于储存试剂、化学品、溶液、组织培养基等。由3.3型Duran硼硅酸盐玻璃制成,具有最强的耐化学性和抗热冲击性。
可选的倾倒环可防止从这些瓶子在倾倒时发生滴漏。
可选的倾倒环可防止从这些瓶子在倾倒时发生滴漏。
應用
Duran®刻度实验室瓶,无盖,适用于储存试剂、化学品、溶液、组织培养基等等。
特點和優勢
- Duran®刻度实验室瓶由Duran 3.3型硼硅玻璃制成,具有最大的耐化学性和热震性。
- 这些实验室瓶可重复使用,可接受121或134°C高压灭菌。
- 可选的倾倒环可防止从这些瓶子在倾倒时发生滴漏。
- 瓶身有易于阅读的刻度标志,以估计内容。
- 适合长期储存。
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences