Key Documents
Z231924
Duran® 烧杯
capacity 5,000 mL, low form
别名:
211067306
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
特點
graduations
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度 × 外徑
270 mm × 170 mm
容量
5,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
特點和優勢
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)