主要文件
Z231894
Sigma-Aldrich
Duran® 烧杯
capacity 1,000 mL, low form
别名:
211065408
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
特點
graduations
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度 × 外徑
145 mm × 106 mm
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z231894-1EA4061832792057
Z231894-10EA4061826747957