主要文件
Z231797
Duran® 烧杯
capacity 10 mL, low form
别名:
211060804
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
特點
graduations: no
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度 × 外徑
35 mm × 26 mm
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)