主要文件
Z231649
Duran® watch glasses
O.D. 200 mm
别名:
213216101
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121801
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
DURAN®
外徑
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)